主要文件
8.45140
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxybenzoic acid
Msynthplus
别名:
3,4-Dimethoxybenzoic acid, Veratric acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
3,4-(CH3O)2C6H3COOH
CAS号:
分子量:
182.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
202-215-7
方案
≥98.0% (GC)
表单
powder
mp
179-182 °C
溶解性
0.5 g/L
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-7-4-3-6(9(10)11)5-8(7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
DAUAQNGYDSHRET-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Colour (visual): white
Appearance of substance (visual): powder
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
1,2-dichloroethane: lot specific result
法律信息
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3