主要文件
8.44001
Sigma-Aldrich
Dibasic ester
(mixture of dimethyladipate, dimethylglutarate) for synthesis
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352108
蒸汽壓力
5.3 Pa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
運動黏度
2.53 cSt(20 °C)
轉變溫度
flash point 104 °C
密度
1.09 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
一般說明
(己二酸二甲酯和戊二酸二甲酯的混合物)合成级
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
219.2 °F
閃點(°C)
104 °C