主要文件
8.43742
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) bis(acetylacetonate) diisopropoxide
(75% solution in 2-propanol) for synthesis
别名:
Diisopropoxytitanium bis(acetylacetonate) solution, Ti(acac)2OiPr2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
liquid
转变温度
flash point 12 °C
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
分析说明
Assay (ex Ti): 72.0 - 78.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.990 - 1.020
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
53.6 °F
闪点(°C)
12 °C
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1