About This Item
线性分子式:
(CH3O)3SiC6H5
CAS号:
分子量:
198.29
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
EC索引号:
221-066-9
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
≥96.5% (GC)
表单
liquid
转变温度
flash point 83 °C
密度
1.064 g/cm3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Si](OC)(OC)(OC)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14O3Si/c1-10-13(11-2,12-3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChI key
ZNOCGWVLWPVKAO-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.062 - 1.066
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.062 - 1.066
Identity (IR): passes test
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Oral
靶器官
Bladder
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
84.2 °F - closed cup
闪点(°C)
29 °C - closed cup