主要文件
8.41865
Sigma-Aldrich
Thiophene-2-acetyl chloride
for synthesis
别名:
Thiophene-2-acetyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
160.62
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
254-290-0
质量水平
表单
liquid
沸点
130-135 °C/120 hPa
转变温度
flash point 101 °C
密度
1.303 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-8°C
InChI
1S/C6H5ClOS/c7-6(8)4-5-2-1-3-9-5/h1-3H,4H2
InChI key
AJYXPNIENRLELY-UHFFFAOYSA-N
一般描述
for synthesis
应用
Thiophene-2-acetyl chloride for synthesis. CAS 39098-97-0, molar mass 160.62 g/mol.
分析说明
Assay (GC, area%)≥ 96.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.300 - 1.305Identity (IR)passes test
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
补充剂危害
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°C)
102 °C - closed cup