主要文件
8.41778
Sigma-Aldrich
Butyrophenone
for synthesis
别名:
Butyrophenone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12O
CAS号:
分子量:
148.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
207-799-7
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
bp
220-222 °C/1013 hPa
mp
11-13 °C
轉變溫度
flash point 88 °C
密度
0.988 g/cm3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O=C(CCC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
InChI 密鑰
FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
192.2 °F - closed cup
閃點(°C)
89 °C - closed cup