主要文件
8.41735
Sigma-Aldrich
Isobutylamine
for synthesis
别名:
Isobutylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2NH2
CAS号:
分子量:
73.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
EC索引号:
201-145-4
NACRES:
NA.22
蒸汽压
135 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
400 °C
效能
224 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2-9 % (v/v)
pH值(酸碱度)
12.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
沸点
68 °C/1013 hPa
mp
-85 °C
转变温度
flash point -10 °C
溶解性
1000 g/L
密度
0.736 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
NCC(C)C
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2)3-5/h4H,3,5H2,1-2H3
InChI key
KDSNLYIMUZNERS-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.728 - 0.731
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
15.8 °F - closed cup
闪点(°C)
-9 °C - closed cup