化驗
≥99.0% (HPLC)
形狀
powder
mp
221-222 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H8O4/c1-4(9)8-6(11)2-5(10)3-7(8)12/h2-3,10-12H,1H3
InChI 密鑰
XLEYFDVVXLMULC-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3