主要文件
8.41368
Sigma-Aldrich
Bis(4-fluorophenyl) sulfone
for synthesis
别名:
Bis(4-fluorophenyl) sulfone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H8F2O2S
CAS号:
分子量:
254.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352119
EC索引号:
206-847-4
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
powder
mp
98-99 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Fc1ccc(cc1)[S](=O)(=O)c2ccc(cc2)F
InChI
1S/C12H8F2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
InChI key
PLVUIVUKKJTSDM-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 97 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3