主要文件
8.41325
Sigma-Aldrich
2-Methylaminobenzoic acid
for synthesis
别名:
2-Methylaminobenzoic acid, N-Methylanthranilic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H9NO2
CAS号:
分子量:
151.16
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
204-343-9
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (acidimetric)
mp
170-175 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H9NO2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8(10)11/h2-5,9H,1H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
WVMBPWMAQDVZCM-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3