主要文件
8.41179
Sigma-Aldrich
N-tert-Butyl-α-phenylnitrone
for synthesis
别名:
N-tert-Butyl-α-phenylnitrone, Phenyl-N-tert-butylnitrone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H15NO
CAS号:
分子量:
177.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352114
EC索引号:
222-168-6
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
powder
mp
71-73 °C
SMILES字符串
[N+](=Cc1ccccc1)([O-])C(C)(C)C
InChI
1S/C11H15NO/c1-11(2,3)12(13)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3
InChI key
IYSYLWYGCWTJSG-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 71 °C
Melting range (upper value): ≤ 73 °C
Identity (IR): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3