主要文件
8.40157
Sigma-Aldrich
Dicyclopropylketone
for synthesis
别名:
Dicyclopropylketone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10O
CAS号:
分子量:
110.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
214-331-5
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥95.0% (GC)
表单
liquid
沸点
160-162 °C/1013 hPa
转变温度
flash point 39 °C
密度
0.968 g/cm3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O=C(C2CC2)C1CC1
InChI
1S/C7H10O/c8-7(5-1-2-5)6-3-4-6/h5-6H,1-4H2
InChI key
BIPUHAHGLJKIPK-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.965 - 0.970
Identity (IR): passes test
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
102.2 °F - closed cup
闪点(°C)
39 °C - closed cup