主要文件
8.40085
Sigma-Aldrich
(2-Ethoxyethyl) methacrylate
(stabilized) for synthesis
别名:
(2-Ethoxyethyl) methacrylate, Methacrylic acid 2-ethoxyethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H14O3
CAS号:
分子量:
158.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
EC索引号:
219-135-3
NACRES:
NA.22
蒸汽压
<1 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
209 °C
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
沸点
185 °C
转变温度
flash point 69.5 °C
溶解性
17.05 g/L
密度
0.96 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O(CCOC(=O)C(=C)C)CC
InChI
1S/C8H14O3/c1-4-10-5-6-11-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
InChI key
SFPNZPQIIAJXGL-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.963 - 0.967
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with MEHQ. At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2