主要文件
8.24593
Sigma-Aldrich
9-Vinylanthracene
for synthesis
别名:
9-Vinylanthracene, 9-Ethenylanthracene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H12
CAS号:
分子量:
204.27
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
EC索引号:
219-486-2
质量水平
方案
≥95.0% (GC)
表单
powder
mp
61-64 °C
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C16H12/c1-2-14-15-9-5-3-7-12(15)11-13-8-4-6-10-16(13)14/h2-11H,1H2
InChI key
OGOYZCQQQFAGRI-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 61 °C
Melting range (upper value): ≤ 64 °C
Identity (IR): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3