主要文件
8.24566
Sigma-Aldrich
Platinum(II) chloride
73% Pt, for synthesis
别名:
Platinum(II) chloride (73% Pt), Platinum dichloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cl2Pt
CAS号:
分子量:
265.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
233-034-1
NACRES:
NA.22
产品名称
Platinum(II) chloride (73% Pt), for synthesis
品質等級
形狀
powder
效力
3423 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
5-6 ( in H2O, suspension)
mp
581 °C (decomposes)
密度
6.1 g/cm3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Pt](Cl)Cl
InChI
1S/2ClH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
分析報告
Assay (of Pt): ≥ 70.0 %
象形圖
CorrosionHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2