文件
8.24509
Sigma-Aldrich
(-)-trans-2-tert-Butylcyclohexanol
≥99% (GC)
别名:
(-)-trans-2-tert-Butylcyclohexanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H20O
CAS号:
分子量:
156.27
分類程式碼代碼:
12352104
化驗
≥99% (GC)
形狀
solid
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C10H20O/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)11/h8-9,11H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
InChI 密鑰
DLTWBMHADAJAAZ-RKDXNWHRSA-N
一般說明
for synthesis
應用
(-)-trans-2-tert-Butylcyclohexanol for synthesis. CAS 98104-30-4, molar mass 156.27 g/mol.
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 54 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in chloroform): -44.0 - -40.0 °
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1