主要文件
8.24508
Sigma-Aldrich
(+)-trans-2-tert-Butylcyclohexanol
for synthesis
别名:
(+)-trans-2-tert-Butylcyclohexanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H20O
CAS号:
分子量:
156.27
UNSPSC代码:
12352104
方案
≥99.0% (GC)
表单
crystals
沸点
88 °C/10.7 hPa
mp
54-57 °C
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C10H20O/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)11/h8-9,11H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
InChI key
DLTWBMHADAJAAZ-RKDXNWHRSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 54 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in chloroform): +40.0 - +44.0 °
Identity (IR): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1