主要文件
8.22302
Sigma-Aldrich
邻苯三酚
for synthesis
别名:
邻苯三酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H3(OH)3
CAS号:
分子量:
126.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
201-762-9
NACRES:
NA.22
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
蒸汽压
2-4 hPa ( 140 °C)
方案
≥99% (acidimetric)
表单
solid
效能
790 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
pH值(酸碱度)
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
沸点
309 °C/1013 hPa
mp
131-135 °C
溶解性
400 g/L
密度
1.45 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
600 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Oc1c(cccc1O)O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
InChI key
WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 抗氧化和治疗潜力:邻苯三酚在体内外模型中均显示出显著的抗炎、镇静、抗糖尿病和抗氧化能力,白术酚类化合物综合分析证明了这一点(Abid et al., 2024)。
  • 光开关集热器应用:探讨了邻苯三酚衍生化合物作为光开关捕收剂在铝酸锂浮选回收过程中的应用,突出了其在提高原材料回收率方面的作用(Zgheib et al., 2024)。
  • 水凝胶中的生物医学应用:将邻苯三酚整合到了水凝胶的设计中,聚焦于伤口愈合和药物递送等生物医学应用,为邻苯三酚在医疗材料中的多种用途提供了见解(Weian et al., 2024)。
分析说明
含量测定(酸量法): ≥ 99.0 %
熔程(下限值): ≥ 132 °C
熔程(上限值): ≤ 135 °C
鉴别(IR):符合检验
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2