主要文件
8.22156
Sigma-Aldrich
四甲基氯化铵
for synthesis
别名:
四甲基氯化铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)4NCl
CAS号:
分子量:
109.60
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
200-880-8
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
crystals
效能
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
537 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH值(酸碱度)
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
268 °C
密度
1.19 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Cl-].[N+](C)(C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
应用
  • 色谱应用:四甲基氯化铵可作为有效的离子对试剂,用于阴离子交换色谱法分离完整和中空的腺相关病毒衣壳,在病毒学研究中发挥作用(Kurth et al., 2024)。
分析说明
含量(银量法): ≥ 98.0 %
鉴定(IR):通过测试
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 Oral
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1