About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H6O
CAS号:
分子量:
58.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352114
EC索引号:
204-623-0
NACRES:
NA.22
推荐产品
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
蒸汽压
343 hPa ( 20 °C)
方案
≥98% (GC)
表单
liquid
自燃温度
175 °C
效能
1410 mg/kg LD50, oral (Rat)
2460 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.3-21 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
沸点
47-48 °C/1013 hPa
mp
-81 °C
转变温度
flash point -40 °C
密度
0.81 g/cm3 at 20 °C
SMILES字符串
O=CCC
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
InChI key
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
应用
- 丙硫醇氧化途径:丙醛是丙硫醇微生物分解代谢的重要中间体,对利用恶臭假单胞菌进行环境生物修复至关重要。这在生物技术中的应用为工业废物处理提供了有前途的方法(Qiao et al., 2024)。
- mRNA探针的化学合成:丙醛可作为合成改性鸟苷磷酸衍生物的试剂,这对于生物化学和制药应用中的mRNA标记至关重要,突出了其在先进分子生物学技术中的作用(Senthilvelan et al., 2023)。
- 环境工程中VOC的处理:在环境工程中,丙醛被分析为加油站排放的挥发性有机化合物(VOC),强调其对空气质量和二次污染的影响(Hu et al., 2023)。
分析说明
含量测定(GC,面积%): ≥ 98.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.797 - 0.802
水分(GC): ≤ 2.0 %(a/a)
鉴别(IR):符合检验
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.797 - 0.802
水分(GC): ≤ 2.0 %(a/a)
鉴别(IR):符合检验
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
-22.0 °F - closed cup
闪点(°C)
-30 °C - closed cup
其他客户在看
A Zamani Ghaleshahi et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 130, 108966-108966 (2020-03-12)
In this work, coated liposome as a novel delivery system assembled from genipin-crosslinked with whey protein isolate (WPI) and sodium alginate (SA) as the second layer on WPI-coated liposomal was developed in order to increase its bioavailability and prolong release