About This Item
线性分子式:
[(CH3)2N]2C=NH
CAS号:
分子量:
115.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352129
EC索引号:
201-302-7
NACRES:
NA.22
推荐产品
蒸汽压
2.9 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
222 °C
效能
835 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.0-7.5 % (v/v)
折射率
n20/589 1.4659
pH值(酸碱度)
12.7 (25 °C, 10 g/L in H2O)
沸点
162 °C/1013 hPa
mp
<-80 °C
转变温度
flash point 50 °C
密度
0.92 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N(C)(C)C(=N)N(C)C
InChI
1S/C5H13N3/c1-7(2)5(6)8(3)4/h6H,1-4H3
InChI key
KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.915 - 0.917
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.915 - 0.917
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
122.0 °F - closed cup
闪点(°C)
50 °C - closed cup