主要文件
8.21276
Sigma-Aldrich
3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
for synthesis
别名:
3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, Ethylvanillin
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
3-(C2H5O)-4-(OH)C6H3CHO
CAS号:
分子量:
166.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352114
EC索引号:
204-464-7
方案
≥99.0% (GC)
表单
crystals
效能
>3160 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
75-77 °C
转变温度
flash point 145 °C
溶解性
2.82 g/L
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9-5-7(6-10)3-4-8(9)11/h3-6,11H,2H2,1H3
InChI key
CBOQJANXLMLOSS-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 75 °C
Melting range (upper value): ≤ 77 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
293.0 °F - closed cup
闪点(°C)
145 °C - closed cup