文件
8.21240
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenylacetic acid
for synthesis
别名:
4-Methoxyphenylacetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H10O3
CAS号:
分子量:
166.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
203-166-4
化驗
≥98.0% (acidimetric)
形狀
powder
bp
138-140 °C/4 hPa
mp
86-88 °C
轉變溫度
flash point 193 °C
體積密度
440 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
NRPFNQUDKRYCNX-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 83 °C
Melting range (upper value): ≤ 86 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
379.4 °F
閃點(°C)
193 °C