文件
8.21095
Sigma-Aldrich
Tetrahydrothiophene
for synthesis
别名:
Tetrahydrothiophene, Tetramethylene sulfide, THT
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H8S
CAS号:
分子量:
88.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
203-728-9
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
19 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
202 °C
效力
1850 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.1-12.1 % (v/v)
pH值
7 (20 °C in H2O)
bp
121 °C/1013 hPa
mp
-96 °C
轉變溫度
flash point 19 °C
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H8S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI 密鑰
RAOIDOHSFRTOEL-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.997 - 0.999
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
55.4 °F - closed cup
閃點(°C)
13 °C - closed cup