主要文件
8.21026
Sigma-Aldrich
磷酰溴
for synthesis
别名:
磷酰溴, 三氧化二磷,三氧化二磷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Br3OP
CAS号:
分子量:
286.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352307
酶委員會索引編號:
232-177-7
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
crystals
bp
192 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
55 °C
密度
2.82 g/cm3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[P](=O)(Br)(Br)Br
InChI
1S/Br3OP/c1-5(2,3)4
InChI 密鑰
UXCDUFKZSUBXGM-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量(银量法): ≥ 98.0 %(a/a)
熔化范围(下限值): ≥ 48 °C
熔化范围(上限值): ≤ 56 °C
由于其特定的熔化范围,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3