主要文件
8.20746
Sigma-Aldrich
Potassium methylate
for synthesis
别名:
Potassium methylate, Potassium methoxide, Potassium methanolate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CH3KO
CAS号:
分子量:
70.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
212-736-1
质量水平
方案
≥97.0% (acidimetric)
表单
powder
自燃温度
30-50 °C
pH值(酸碱度)
12.8 (20 °C, 7 g/L in H2O)
堆积密度
750 kg/m3
InChI
1S/CH3O.K/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
InChI key
BDAWXSQJJCIFIK-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Free KOH: ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
补充剂危害
储存分类代码
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
闪点(°F)
51.8 °F - closed cup
闪点(°C)
11 °C - closed cup