文件
8.20699
Sigma-Aldrich
1-Indanone
for synthesis
别名:
1-Indanone, α-Hydrindone, 1-Oxoindane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H8O
CAS号:
分子量:
132.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
201-470-1
化驗
≥98.0% (GC)
自燃溫度
525 °C
bp
243-245 °C
mp
37-40 °C
轉變溫度
flash point 113 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C9H8O/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4H,5-6H2
InChI 密鑰
QNXSIUBBGPHDDE-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 42 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
233.0 °F - closed cup
閃點(°C)
111.67 °C - closed cup