主要文件
F9651
Sigma-Aldrich
Nalgene® 杜瓦瓶
capacity 4 L
别名:
cryo dewar, cryo thermos
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
物料
polyethylene handle
urethane foam-filled high-density polyethylene
接合处
Joints neck (146)
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Nalgene® 4150-4000
技术
cryopreservation: suitable
内径 × 深度
15.8 cm × 29.5 cm
容量
4 L
尺寸
11 3/8 in. (287 mm) × 5 3/4 in. (146 mm)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
适用于短期储存冰水、干冰/溶剂浴和液氮。聚乙烯涂层的手柄仅适用于1、2和4 L尺寸。
应用
Nalgene® Dewars适用于短期储存冰水、干冰/溶剂浴和液氮。也可以用作热浴。
特点和优势
  • 高密度聚乙烯基座,HDPE盖板,带聚乙烯涂层手柄
  • 坚固的抗震性能
  • 由于双层壁和无CFC泡沫聚氨酯绝缘,减少了热泄漏。
  • 样品保持低温的时间更长
  • 使用范围−196°C至+100°C
  • 倒口和底部抓地力区域,便于清空用过的液体。
  • 通风和绝缘盖板通过保持样品温度允许蒸汽流出
法律信息
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)