主要文件
8.20692
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxypropiophenone
for synthesis
别名:
4′-Hydroxypropiophenone
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(OH)C6H4COC2H5
CAS号:
分子量:
150.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
200-743-2
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98.0% (acidimetric)
表单
powder
效能
11800 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
148-151 °C
转变温度
flash point 112 °C
溶解性
0.345 g/L
密度
1.09 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
300‑400 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Oc1ccc(cc1)C(=O)CC
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI key
RARSHUDCJQSEFJ-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 148 °C
Melting range (upper value): ≤ 151 °C
Identity (IR): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3