文件
8.18839
Sigma-Aldrich
四正丁基溴化铵
for synthesis
别名:
四正丁基溴化铵, TBAB
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2CH2CH2)4NBr
CAS号:
分子量:
322.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
216-699-2
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
crystals
mp
100-103 °C
溶解度
600 g/L
密度
1.15 g/cm3
體積密度
700 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C16H36N.BrH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 钴基MOF纳米带:四正丁基溴化铵用于钴基有机金属骨架(MOF)纳米带的合成,纳米带可用于二氧化碳成为环氧化物的环加成反应,该反应利于碳的捕获和利用,表明该化合物在绿色化学中的作用(Ullah et al., 2022)。
  • 去除磷酸盐:在环境应用中,四正丁基溴化铵可掺入聚丙烯腈复合纳米纤维以促进水中磷酸盐的去除,表明它在水处理技术中的用处(Wang et al., 2021)。
  • 铁(III)自旋交叉化合物:该季铵盐可用于合成稀有的八配位单核铁(III)配合物,具有自旋交叉特性。该应用对于材料科学有重要意义,尤其可用于开发磁性材料和传感器(Hao et al., 2020)。
  • 蛋白提取技术:可用于通过氟醇诱导凝聚层来富集和提取疏水蛋白。该技术对于需要高效分离和纯化蛋白的生化研究和医药行业有重要意义(Koolivand et al., 2018)。
分析報告
含量测定(银量法): ≥ 99.0 %
鉴别(IR):符合检验
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3