About This Item
线性分子式:
2-(CH3O)C6H4CH2COOH
CAS号:
分子量:
166.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
202-231-4
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
≥98.0% (acidimetric)
mp
120-123 °C
转变温度
flash point 117 °C (External MSDS)
溶解性
9.2 g/L
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O(C)c1c(cccc1)CC(=O)O
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8-5-3-2-4-7(8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
IVEWTCACRDEAOB-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 120 °C
Melting range (upper value): ≤ 123 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 120 °C
Melting range (upper value): ≤ 123 °C
Identity (IR): passes test
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
242.6 °F - (External MSDS)
闪点(°C)
117 °C - (External MSDS)