主要文件
8.18665
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Pulegone
for synthesis
别名:
(R)-(+)-Pulegone, (R)-(+)-p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-(+)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, (R)-(+)-5-Methyl-2-isopropylidenecyclohexanone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16O
CAS号:
分子量:
152.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
201-943-2
NACRES:
NA.22
蒸汽压
0.16 hPa ( 25 °C)
质量水平
方案
≥94.0% (GC)
表单
liquid
效能
470 mg/kg LD50, oral (Rat)
3090 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
≤25 °C
转变温度
flash point 82 °C
密度
0.935 g/m3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O=C1C[C@@H](CCC1=C(C)C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChI key
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (20/4 °C): 0.936 - 0.942
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): +21.0 - +24.0 °
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形图
Exclamation markHealth hazard
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
179.6 °F
闪点(°C)
82 °C