蒸汽壓力
<1 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
powder
效力
1440 mg/kg LD50, oral (Rat)
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
pH值
2.2 (20 °C, 1100 g/L in H2O)
mp
202 °C
轉變溫度
flash point >250 °C
溶解度
soluble >1100 g/L (decomposition)
體積密度
450‑500 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C20H20OP.ClH/c1-21-17-22(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20;/h2-16H,17H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
SJFNDMHZXCUXSA-UHFFFAOYSA-M
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
482.0 °F
閃點(°C)
> 250 °C