主要文件
8.18559
Sigma-Aldrich
Allyl cyanoacetate
for synthesis
别名:
Allyl cyanoacetate, Cyanoacetic acid allyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NCCH2COOCH2CH=CH2
CAS号:
分子量:
125.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352117
EC索引号:
236-423-4
NACRES:
NA.22
蒸汽压
0.05 hPa
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
效能
160 mg/kg LD50, oral (Rat)
沸点
89-90 °C/5 hPa
mp
-40.0 °C
转变温度
flash point 91 °C
密度
1.072 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N#CCC(=O)OCC=C
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-5-9-6(8)3-4-7/h2H,1,3,5H2
InChI key
WXKCRCGKCOKJEF-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.072 - 1.073
Identity (IR): passes test
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3