主要文件
8.18410
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Carvone
for synthesis
别名:
(S)-(+)-Carvone, (S)-(+)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone, (S)-(+)-p-Mentha-6,8-dien-2-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14O
CAS号:
分子量:
150.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
218-827-2
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
效能
3562 mg/kg LD50, oral (Rat)
沸点
228-230 °C/1013 hPa
转变温度
flash point 88 °C (DIN 51758)
溶解性
29-79 g/L
密度
0.96 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O=C1C[C@H](CC=C1C)C(=C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m0/s1
InChI key
ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.958 - 0.962
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): +57.0 - +62.0 °
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Sens. 1A
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
204.1 °F - closed cup
闪点(°C)
95.6 °C - closed cup