主要文件
8.18319
Sigma-Aldrich
Methyl 2,3-dichloropropionate
for synthesis
别名:
Methyl 2,3-dichloropropionate, 2,3-Dichloropropionic acid methyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCH2CH(Cl)COOCH3
CAS号:
分子量:
157.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
EC索引号:
222-940-2
质量水平
方案
≥97.0% (GC)
表单
liquid
沸点
63 °C/13 hPa
转变温度
flash point 80 °C
密度
1.33 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C4H6Cl2O2/c1-8-4(7)3(6)2-5/h3H,2H2,1H3
InChI key
OFHMODDLBXETIK-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.325 - 1.328
Identity (IR): passes test
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
145.4 °F - closed cup
闪点(°C)
63 °C - closed cup