主要文件
8.18151
Sigma-Aldrich
Cyclohexyl isocyanide
for synthesis
别名:
Cyclohexyl isocyanide, Cyclohexyl isonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H11N
CAS号:
分子量:
109.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352117
酶委員會索引編號:
213-238-7
NACRES:
NA.22
化驗:
≥97.0% (GC)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
bp
173-176 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 77 °C
密度
0.89 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[N](C1CCCCC1)[C]
InChI
1S/C7H11N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2
InChI 密鑰
XYZMOVWWVXBHDP-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.892 - 0.894
Identity (IR): passes test
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
170.6 °F - closed cup
閃點(°C)
77 °C - closed cup