主要文件
8.18129
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
for synthesis
别名:
Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, Trimethylsilyl triflate, Trifluoromethanesulfonic acid trimethylsilyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F3CSO2OSi(CH3)3
CAS号:
分子量:
222.26
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
EC索引号:
248-565-4
蒸汽压
4.7 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (acidimetric)
自燃温度
405 °C (DIN 51794)
沸点
35-37 °C/13 hPa
转变温度
flash point 38 °C (DIN 51755 Part 1)
密度
1.23 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C4H9F3O3SSi/c1-12(2,3)10-11(8,9)4(5,6)7/h1-3H3
InChI key
FTVLMFQEYACZNP-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.226 - 1.231
Identity (IR): passes test
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
77.0 °F - closed cup
闪点(°C)
25 °C - closed cup