主要文件
8.18094
Sigma-Aldrich
(1,3-Dioxolan-2-yl)-methyltriphenylphosphonium bromide
for synthesis
别名:
(1,3-Dioxolan-2-yl)-methyltriphenylphosphonium bromide, Triphenyl-1,3-dioxolan-2-ylmethylphosphonium bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H22O2P · Br
CAS号:
分子量:
429.29
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
257-977-3
NACRES:
NA.22
质量水平
mp
194-196 °C (decomposition)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[P+](CC4OCCO4)(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.[Br-]
InChI
1S/C22H22O2P.BrH/c1-4-10-19(11-5-1)25(18-22-23-16-17-24-22,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21;/h1-15,22H,16-18H2;1H/q+1;/p-1
InChI key
FRHRVQQUICVJDG-UHFFFAOYSA-M
分析说明
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Dermal - Inhalation - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3