主要文件
8.18079
Sigma-Aldrich
甲基三烷基氯化铵
(mixture of C8-C10) for synthesis
别名:
甲基三烷基氯化铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
264-120-7
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<1.3 hPa
品質等級
形狀
liquid
效力
220 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
>240 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 113 °C
密度
0.89 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
應用
  • Cu-CATALYZED “ON-WATER” REARRANGEMENT OF 2-AMINOBENZOTHIAZOLES TO PHENOTHIAZINES:研究一种利用甲基三烷基氯化铵的新型水上催化系统,用于2-氨基苯并噻唑的重排反应(Abele & Abele)。
  • IL-Functionalized Mg3Al-LDH as New Efficient Adsorbent for Pd Recovery from Aqueous Solutions:研究用甲基三烷基氯化铵修饰Mg3Al-LDH,用于钯的高效回收(Cocheci et al., 2022)。
  • Calixresorcin arene-Mediated Transport of Pb (II) Ions through Polymer Inclusion Membrane:讨论用甲基三烷基氯化铵提高铅离子的聚合物包覆膜传输(Konczyk & Ciesielski, 2021)。
分析報告
含量测定(银量法):85.0 - 95.0 %
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.885 - 0.891
水分(KF):2.0% - 5.0 %
鉴别(IR):符合检验
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
法律資訊
Aliquat is a registered trademark of BASF
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Heart
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
170.6 °F - closed cup
閃點(°C)
77 °C - closed cup