主要文件
8.16102
Sigma-Aldrich
Octyl gallate
for synthesis
别名:
Octyl gallate, Gallic acid octyl ester, Octyl gallate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H22O5
CAS号:
分子量:
282.33
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
EC索引号:
213-853-0
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
效能
1960 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
100-101 °C
InChI
1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3
InChI key
NRPKURNSADTHLJ-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 98 °C
Melting range (upper value): ≤ 102 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1