文件
8.14902
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-cyanoacetamide
for synthesis
别名:
2-Amino-2-cyanoacetamide, ACA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H5N3O
CAS号:
分子量:
99.09
分類程式碼代碼:
12352111
酶委員會索引編號:
229-771-3
品質等級
形狀
powder
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
119-122 °C
InChI
1S/C3H5N3O/c4-1-2(5)3(6)7/h2H,5H2,(H2,6,7)
InChI 密鑰
JRWAUKYINYWSTA-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 120 °C
Melting range (upper value): ≤ 124 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1