主要文件
8.14537
Sigma-Aldrich
Melatonine
for synthesis
别名:
Melatonine, N-Acetyl-5-methoxytryptamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H16N2O2
CAS号:
分子量:
232.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352111
EC索引号:
200-797-7
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥99.0% (HPLC)
表单
powder
效能
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
116-118 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[nH]1c2c(c(c1)CCNC(=O)C)cc(cc2)OC
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
InChI key
DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 116 °C
Melting range (upper value): ≤ 118 °C
Identity (IR): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2