主要文件
8.14051
Sigma-Aldrich
六甲基二硅氧烷
for synthesis
别名:
六甲基二硅氧烷, 2,2,4,4-四甲基-3-氧杂-2,4-二硅戊烷,HMDSO
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
((CH3)3Si)2O
CAS号:
分子量:
162.38
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
EC索引号:
203-492-7
NACRES:
NA.22
蒸汽压
20 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98.5% (GC)
表单
liquid
自燃温度
340 °C
效能
>12160 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
0.5-21.8 % (v/v)
沸点
100 °C/1013 hPa
mp
-68 °C
转变温度
flash point 4 °C
溶解性
insoluble 0.00037 g/L
密度
0.76 g/cm3 at 25 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Si](O[Si](C)(C)C)(C)(C)C
InChI
1S/C6H18OSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-6H3
InChI key
UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
应用
  • 六甲基二硅氧烷涂层等离子体为织物口罩创建超疏水表面:研究HMDSO等离子涂层在织物口罩上的应用,以赋予其超疏水性,增强其抗湿性(Prado et al., 2022)。
  • 使用极不对称电容性射频放电的六甲基二硅氧烷涂层的PECVD:通过等离子体增强化学气相沉积研究了HMDSO基涂层的沉积,重点研究了放电不对称对涂层性能的影响(Gosar et al., 2020)。
  • 基于reaxff的六甲基二硅氧烷热解机理的分子动力学研究:本研究利用分子动力学方法探索HMDSO的热解过程,对于了解其在热应力下的稳定性和分解具有重要意义(Chen et al., 2022)。
  • 六甲基二硅氧烷和八甲基三硅氧烷的热稳定性:讨论了HMDSO与相关硅氧烷相比的热稳定性,为涉及热暴露的应用提供了有价值的数据(Keulen et al., 2018)。
分析说明
含量(GC,area%): ≥ 98.5 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.762 - 0.764
同一性(IR):通过测试
象形图
FlameEnvironment
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
21.2 °F - closed cup
闪点(°C)
-6 °C - closed cup