About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3CN
CAS号:
分子量:
83.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352117
EC索引号:
203-781-8
NACRES:
NA.22
推荐产品
蒸汽压
7.0 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
520 °C
效能
332 mg/kg LD50, oral (Rat)
沸点
141 °C/1013 mbar
mp
-96 °C
转变温度
flash point 38 °C
密度
0.799 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N#CCCCC
InChI
1S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h2-4H2,1H3
InChI key
RFFFKMOABOFIDF-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.798 - 0.800
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.798 - 0.800
Identity (IR): passes test
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
100.4 °F
闪点(°C)
38 °C