主要文件
8.08276
Sigma-Aldrich
Triethoxyvinylsilane
for synthesis
别名:
Triethoxyvinylsilane, O,O′,O′′-Triethylvinylsilanetriol, Vinyltriethoxysilane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5O)3SiCH=CH2
CAS号:
分子量:
190.31
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
EC索引号:
201-081-7
NACRES:
NA.22
蒸汽压
7 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
自燃温度
265 °C
效能
7280 mg/kg LD50, oral (Rat)
9100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.53-15 % (v/v)
沸点
156 °C/1013 hPa
转变温度
flash point 38 °C
密度
0.91 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Si](OCC)(OCC)(OCC)C=C
InChI
1S/C8H18O3Si/c1-5-9-12(8-4,10-6-2)11-7-3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI key
FWDBOZPQNFPOLF-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.908 - 0.910
Identity (IR): passes test
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
93.2 °F - closed cup
闪点(°C)
34 °C - closed cup