Key Documents
8.06116
Sigma-Aldrich
甲基三苯基溴化瞵
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352101
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
品質等級
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
464.0 °F
閃點(°C)
> 240 °C