主要文件
8.05660
Sigma-Aldrich
Lithium
(sticks) (protective liquid: paraffin oil) for synthesis
别名:
Lithium
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Li
CAS号:
分子量:
6.94
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141803
EC索引号:
231-102-5
NACRES:
NA.22
蒸汽压
1 hPa ( 723 °C)
质量水平
表单
solid
mp
179 °C
密度
0.534 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Li]
InChI
1S/Li
InChI key
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay of Li: ≥ 99.0 %
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B - Water-react 1
补充剂危害
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 6
1 of 6