主要文件
8.04807
Sigma-Aldrich
异佛尔酮
for synthesis
别名:
异佛尔酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H14O
CAS号:
分子量:
138.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
201-126-0
NACRES:
NA.22
蒸汽压
0.33 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
460 °C
效能
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-3.8 % (v/v)
沸点
210-216 °C/1013 hPa
mp
-8 °C
转变温度
flash point 85 °C
溶解性
14.5 g/L
密度
0.92 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O=C1CC(CC(=C1)C)(C)C
InChI
1S/C9H14O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h4H,5-6H2,1-3H3
InChI key
HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
应用
分析说明
含量(GC, area%): ≥ 98.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.920 - 0.922
鉴定(IR):通过测试
颜色(目测):无色至淡黄色
象形图
Exclamation markHealth hazard
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
204.8 °F - closed cup
闪点(°C)
96.0 °C - closed cup