主要文件
8.04786
Sigma-Aldrich
1-Iodobutane
for synthesis
别名:
1-Iodobutane, Butyl iodide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3I
CAS号:
分子量:
184.02
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
EC索引号:
208-824-4
NACRES:
NA.22
蒸汽压
18.5 hPa ( 25 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
沸点
130 °C/1013 hPa
mp
-103 °C
转变温度
flash point 33 °C
密度
1.62 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
ICCCC
InChI
1S/C4H9I/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
InChI key
KMGBZBJJOKUPIA-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.613 - 1.617
Identity (IR): passes test
象形图
FlameSkull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
91.4 °F - closed cup
闪点(°C)
33 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1